Learn More
Human KIR3DL1 APC-conjugated Antibody, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 4 publications
182.00€ - 567.00€
Especificaciones
Antígeno KIR3DL1
Clon DX9
Dilución Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
18765238
Ver documentos
R&D Systems
FAB1225A-025
25 Tests
182.00€
25 tests
18746996
Ver documentos
R&D Systems
FAB1225A-100
100 Tests
567.00€
100 tests
Descripción
Descripción
KIR3DL1 Monoclonal specifically detects KIR3DL1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Mostrar más
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Human KIR3DL1 APC-conjugated Antibody, R&D Systems™