Learn More
Human KIR2DL1/KIR2DS5 Fluorescein-conjugated Antibody, R&D Systems™
Descripción
KIR2DL1/KIR2DS5 Monoclonal specifically detects KIR2DL1/KIR2DS5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | KIR2DL1/KIR2DS5 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 143211 |
| Conjugado | Fluorescein |
| Dilución | Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells |
| Formulación | Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | P43626 |
| Alias de gen | CD158a, CD158g, NKAT9 |
| Símbolos de los genes | KIR2DL1 |
| Mostrar más |