Learn More
Invitrogen™ Human Kininogen ELISA Kit
Descripción
Human Kininogen quantitates human Kininogen in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Kininogen.
Este gen utiliza el splicing alternativo para generar dos proteínas diferentes: quininógeno de alto peso molecular (HMWK) y quininógeno de bajo peso molecular (LMWK). El HMWK es esencial para la coagulación de la sangre y el montaje del sistema calicreína-quinina. Además, la bradiquinina, un péptido que provoca numerosos efectos fisiológicos, se libera a partir del HMWK. A diferencia del HMWK, el LMWK no participa en la coagulación de la sangre. Se han encontrado tres variantes de transcripción que codifican diferentes isoformas para este gen.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Alfa-1-MAP; inhibidor de la proteinasa alfa-2-tiol; BDK; BK; Bradiquinina; factor de Fitzgerald; cininógeno de alto peso molecular; H-kininigen; HMWK; Ile-Ser-Bradiquinina; Kallidin I; Kallidin II; quininógeno; quininógeno 1; quininógeno 1-like 1; quininógeno-1; quininógeno-1 cadena pesada; quininógeno-1 cadena ligera; Kng; KNG1; Kng1l1; L-quininógeno; T-quininógeno II de bajo peso molecular (LMW); Factor promotor del crecimiento de bajo peso molecular; Lisil-bradiquinina; Proteína mayor de fase aguda; Proteína mayor de fase aguda (alfa-1-MAP); Tiostatina; T-quinina; T-quininógeno 2; T-quininógeno 2 cadena pesada; T-quininógeno 2 cadena ligera; T-quininógeno II; T-quininógeno II cadena pesada; T-quininógeno II cadena ligera; Factor Williams-Fitzgerald-Flaujeac |
| Intervalo del ensayo | De 24 a 6000 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 24 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P01042 |
| Símbolo de gen | KNG1 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |