Learn More
Invitrogen™ Human Kininogen ELISA Kit
Código de producto. 17124583
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
17124583 96 pruebas paquete de 96
17195049 5 x 96 pruebas cada uno
18507904 10 x 96 pruebas paquete de 10
3 options
Código de producto. 17124583
Marca: Invitrogen™ EH287RB
ELISA
Human Kininogen quantitates human Kininogen in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Kininogen.
Este gen utiliza el splicing alternativo para generar dos proteínas diferentes: quininógeno de alto peso molecular (HMWK) y quininógeno de bajo peso molecular (LMWK). El HMWK es esencial para la coagulación de la sangre y el montaje del sistema calicreína-quinina. Además, la bradiquinina, un péptido que provoca numerosos efectos fisiológicos, se libera a partir del HMWK. A diferencia del HMWK, el LMWK no participa en la coagulación de la sangre. Se han encontrado tres variantes de transcripción que codifican diferentes isoformas para este gen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Alfa-1-MAP; inhibidor de la proteinasa alfa-2-tiol; BDK; BK; Bradiquinina; factor de Fitzgerald; cininógeno de alto peso molecular; H-kininigen; HMWK; Ile-Ser-Bradiquinina; Kallidin I; Kallidin II; quininógeno; quininógeno 1; quininógeno 1-like 1; quininógeno-1; quininógeno-1 cadena pesada; quininógeno-1 cadena ligera; Kng; KNG1; Kng1l1; L-quininógeno; T-quininógeno II de bajo peso molecular (LMW); Factor promotor del crecimiento de bajo peso molecular; Lisil-bradiquinina; Proteína mayor de fase aguda; Proteína mayor de fase aguda (alfa-1-MAP); Tiostatina; T-quinina; T-quininógeno 2; T-quininógeno 2 cadena pesada; T-quininógeno 2 cadena ligera; T-quininógeno II; T-quininógeno II cadena pesada; T-quininógeno II cadena ligera; Factor Williams-Fitzgerald-Flaujeac
Intervalo del ensayo De 24 a 6000 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 24 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P01042
Símbolo de gen KNG1
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; suero, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Quininógeno 1
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min