missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Kell Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18706419
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18706419 25 μg 25 microgramos
18183251 500 μg 500 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18706419

Marca: R&D Systems MAB1914SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Kell Monoclonal specifically detects Kell in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Kell
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 195031
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P23276
Alias de gen CD238, CD238 antigen, EC 3.4.24.-, ECE3, KEL, Kell blood group, kell blood group antigen, kell blood group glycoprotein, Kell blood group, metalloendopeptidase, Kell blood group, metallo-endopeptidase
Símbolos de los genes KEL
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Kell Asn68-Trp732 Accession # P23276
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3792
Especificidad de la prueba Detects human Kell in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, no cross-reactivity with recombinant human ECE-2, recombinant human Neprilysin, or recombinant mouse Kell is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.