missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human JPH4 Synthetic Peptide

Código de producto. 15388980
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15388980 50 μg 50 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15388980

Marca: Invitrogen™ PEP0766

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Synthetic Peptide

JPH4 Synthetic Peptide, PEP-0766, from Invitrogen.

Junctional complexes between the plasma membrane (PM) and endoplasmic/sarcoplasmic reticulum (ER/SR) are a common feature of all excitable cell types and mediate cross talk between cell surface and intracellular ion channels. Junctophilins (JPs) are important components of the junctional complexes. JPs are composed of a carboxy-terminal hydrophobic segment spanning the ER/SR membrane and a remaining cytoplasmic domain that shows specific affinity for the PM. Four JPs have been identified as tissue-specific subtypes derived from different genes: JPH1 is expressed in skeletal muscle, JPH2 is detected throughout all muscle cell types, and JPH3 and JPH4 are predominantly expressed in the brain. In the CNS, both JPH3 and JPH4 are expressed throughout neural sites and contribute to the subsurface cistern formation in neurons. Mice lacking both JPH3 and JPH4 subtypes exhibit serious symptoms such as impaired learning and memory and are accompanied by abnormal nervous functions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Gene ID (Entrez) 84502
Especie Human
Método de purificación purified
Número de acceso Q96JJ6
Nombre común Human JPH4
Concentración 200 μg/mL
Contenido y almacenamiento -20°C
Descripción Synthetic Peptide
Formato Liquid
Formulación PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Símbolo de gen JPH4
Liofilizado No
Conservante 0.02% sodium azide
Tipo de producto Peptide
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO - research use only
Tampón de almacenamiento PBS
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.