missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human JAM-B/VE-JAM Alexa Fluor™ 750-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18780979
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18780979 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18780979 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB10744S100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

JAM-B/VE-JAM Monoclonal specifically detects JAM-B/VE-JAM in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno JAM-B/VE-JAM
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 988905
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 μg/106 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and sodium azide
N.º de referencia del gen P57087
Alias de gen C21orf43, CD322, CD322 antigen, JAM2, JAMB, JAM-BJAM-IT/VE-JAM, junctional adhesion molecule 2JAM-2, junctional adhesion molecule B, PRO245, Vascular endothelial junction-associated molecule, VE-JAM, VE-JAMVEJAMCD322
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human JAM-B/VE-JAM, Phe29-Asn236, Accession No. P57087
Cantidad 100 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 58494
Especificidad de la prueba Detects human JAM/VE-JAM in direct ELISAs
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8°C as supplied.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.