missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human JAM-A Alexa Fluor™ 750-conjugated Antibody, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody
Marca: R&D Systems FAB1103S-100UG
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
JAM-A Monoclonal specifically detects JAM-A in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
| JAM-A | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells | |
| Q9Y624 | |
| F11R | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human JAM-A Ser28-Ala242 (predicted) Accession # Q9Y624 | |
| RUO | |
| 50848 | |
| Human | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry | |
| 654806 | |
| Alexa Fluor 750 | |
| Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide | |
| CD321, CD321 antigen, F11 receptor, F11R, JAM-1, JAM1CD321, JAMA, JAM-A, JCAMJAM, Junctional adhesion molecule 1Platelet F11 receptor, junctional adhesion molecule A, PAM-1, PAM-1KAT, Platelet adhesion molecule 1 | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Detects human JAM-A in direct ELISAs. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant human (rh) JAM-B, recombinant mouse (rm) JAM-A, or rmJAM-4 is observed. | |
| Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
For Research Use Only (RUO)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido