missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human IRGM Synthetic Peptide

Código de producto. 15398810
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15398810 50 μg 50 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15398810

Marca: Invitrogen™ PEP0628

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Synthetic Peptide

IRGM Synthetic Peptide, PEP-0628, from Invitrogen.

Autophagy, the process of bulk degradation of cellular proteins through an autophagosomic-lysosomal pathway is important for normal growth control and may be defective in tumor cells. It is involved in the preservation of cellular nutrients under starvation conditions as well as the normal turnover of cytosolic components. Two of the strongest hits implicate genes IRGM and ATG16L1, which encode proteins thought to be critical to the autophagy pathway and being significantly associated with Crohn's disease. In mouse, IRGM belongs to a family of -gamma-interferon-induced GTP-binding proteins of approximately 48 kDa. Murine IRGM induces autophagy and generates large autolysosomal organelles as a mechanism for the elimination of intracellular Mycobacterium tuberculosis. Human IRGM is also involved in autophagy and plays a role in the control of intracellular pathogens and in the reduction of intracellular bacillary load.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Gene ID (Entrez) 345611
Especie Human
Método de purificación purified
Número de acceso A1A4Y4
Nombre común Human IRGM
Concentración 200 μg/mL
Contenido y almacenamiento -20°C
Descripción Synthetic Peptide
Formato Liquid
Formulación PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Símbolo de gen IRGM
Liofilizado No
Conservante 0.02% sodium azide
Tipo de producto Peptide
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO - research use only
Tampón de almacenamiento PBS
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.