missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human IRF5 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18092402
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18092402 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18092402 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor AF4508

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody

IRF5 Polyclonal specifically detects IRF5 in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IRF5
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2 ug/mL, Simple Western 20 ug/mL, Immunocytochemistry 5-15 ug/mL
N.º de referencia del gen NP_002191
Alias de gen IBD14, interferon regulatory factor 5, IRF-5, SLEB10
Símbolos de los genes IRF5
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human IRF5 Ala214-Thr395 Accession # NP_002191
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3663
Especificidad de la prueba Detects human IRF5 in Western blots.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.