missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human IRF3 Alexa Fluor 405-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18773069
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18773069 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18773069

Marca: R&D Systems FAB4019V100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IRF3 Monoclonal specifically detects IRF3 in Human samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IRF3
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 482205
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 405
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q14653
Alias de gen interferon regulatory factor 3, IRF-3
Símbolos de los genes IRF3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human IRF3 aa 206-427 Accession # Q14653
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3661
Especificidad de la prueba Detects human IRF3 in Western blots.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.