Learn More
Invitrogen™ Human IP-10 (CXCL10) ELISA Development Kit (ABTS), PeproTech®
Descripción
IP-10 (proteína 10 kD inducida por interferón gamma; en ratón, también llamada gen 2 sensible a citocinas, Crg-2 o mob-1) es un gen de respuesta primaria altamente inducible que pertenece a la superfamilia de quimioquinas CXC. Fue clonado por primera vez en 1985. Las funciones biológicas de la IP-10 aún no están claras. Al igual que Mig, la IP-10 no tiene actividad en los neutrófilos. Sus funciones incluyen la estimulación de monocitos, la migración de células T y Natural Killer (NK), la regulación de la maduración de progenitores de células T y médula ósea, la modulación de la expresión de moléculas de adhesión, así como la inhibición de la angiogénesis. Mig e IP-10 comparten el mismo receptor: CXCR3.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P02778 |
| Intervalo del ensayo | Lot-specific |
| Sensibilidad del ensayo | Lot-specific |
| Conjugado | HRP |
| Tipo de producto | ELISA |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 3627 |
| Símbolo de gen | CXCL10 |
| Contenido del kit | Capture Antibody, Detection Antibody, Protein Standard, HRP-conjugate |
| Etiqueta o tinte | HRP |
| Mostrar más |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.