missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Intelectin-1/Omentin Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-7116532
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18715089 25 μg 25 microgramos
18712788 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18715089

Marca: R&D Systems MAB42541SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Intelectin-1/Omentin Monoclonal specifically detects Intelectin-1/Omentin in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Intelectin-1/Omentin
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 450523
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen Q8WWA0
Alias de gen Endothelial lectin HL-1, FLJ20022, Galactofuranose-binding lectin, hIntL, HL-1, intelectin 1 (galactofuranose binding), intelectin-1, Intelectin1, INTLHL1, ITLN1, Itlna, ITLNITLN-1, LFR, LFRIntestinal lactoferrin receptor, omentin, Omentin-1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Intelectin-1/Omentin Thr19-Ser298 Accession # Q8WWA0
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55600
Especificidad de la prueba Detects human Intelectin-1/Omentin in direct ELISAs.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Supernatant
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.