Learn More
Human Integrin beta 6 Biotinylated Antibody, R&D Systems™
Descripción
Integrin beta 6 Polyclonal specifically detects Integrin beta 6 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Integrin beta 6 |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | LYOPH |
| Conjugado | Biotin |
| Dilución | Western Blot 0.1 ug/mL, Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, Immunocytochemistry 5-15 ug/mL |
| N.º de referencia del gen | P18564 |
| Alias de gen | integrin beta-6, integrin, beta 6, ITGB6 |
| Símbolos de los genes | ITGB6 |
| Especie del huésped | Sheep |
| Mostrar más |