Learn More
Invitrogen™ Human Integrin alpha-M/CD11b/MAC-1 ELISA Kit
Descripción
Human Integrin alpha-M/CD11b/MAC-1 quantitates human Integrin alpha-M/CD11b/MAC-1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Integrin alpha-M/CD11b/MAC-1.
La CD11b (integrina alfa-M, ITGAM, integrina alfa-X, ITGAX) es una molécula de adhesión de 165 kDa que asocia de forma no covalente a la integrina beta-2 (CD18). El complejo heterodimérico CD11b/CD18 también se conoce como integrina alfa-M beta-2, Mac-1 y CR3 (receptor del complemento 3). La CD11b se expresa en la superficie de monocitos/macrófagos, granulocitos, linfocitos activados, un subconjunto de células NK, un subconjunto de células dendríticas y microglía en el cerebro. La CD11b/CD18 funciona como receptor de la ICAM-1 (CD54), la ICAM-2 (CD102), la ICAM-4 (CD242), la CD14, la CD50, la CD23, la heparina, la iC3b, el fibrinógeno y el factor X; estas adhesiones son fundamentales para las interacciones célula-célula y célula-matriz. La CD11b se expresa en el 8% de las células del bazo, en el 44% de las células de la médula ósea y en menos del 1% de los timocitos, y se utiliza habitualmente como marcador microglial en el tejido nervioso. La expresión de la CD11b aumenta durante la maduración de los monocitos y los niveles de expresión varían en los macrófagos tisulares. Además, se ha informado de que los macrófagos peritoneales expresan niveles más altos de CD11b que los macrófagos esplénicos. Las enfermedades asociadas a la disfunción de la CD11b incluyen el lupus eritematoso sistémico 6 y la susceptibilidad al lupus eritematoso sistémico relacionada con ITGAM.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | antígeno CD11b (p170); antígeno CD11b (p170); polipéptido del antígeno alfa de los macrófagos; miembro de la familia B del antígeno CD11; CD11b; CD11B (p170); CD11b/CD18; subunidad alfa de la glicoproteína de la superficie celular MAC-1; subunidad alfa de la glicoproteína de la superficie celular MAC-1; subunidad 3 del receptor 3 del componente del complemento; receptor del componente del complemento 3 alfa-a; alfa-a del receptor 3 del componente del complemento; receptor del complemento tipo 3; CR3; cadena CR-3 alfa; CR3A; F730045J24Rik; integrina alfa M; integrina alfa-M; subunidad de integrina alfa M; integrina alfa M; integrina alfa M (subunidad 3 del receptor 3 del componente del complemento); Itgam; receptor de adhesión leucocitaria MO1; cadena alfa M de la integrina leucocitaria; Ly-40; MAC1; Mac-1; Mac-1 alfa; Mac-1 alfa (Mac1A); subunidad alfa de MAC-1; MAC1A; Mac-1 A; antígeno macrofágico alfa; polipéptido del antígeno macrofágico alfa; MGC117044; MO1A; receptor de adhesión de neutrófilos; subunidad alfa-M del receptor de adhesión de neutrófilos; SLEB6; producto proteico sin nombre |
| Intervalo del ensayo | De 2,5 a 600 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 2,5 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P11215 |
| Símbolo de gen | ITGAM |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |