missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Integrin alpha 8 Alexa Fluor 750-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18740508
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18740508 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18740508

Marca: R&D Systems FAB6194S100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Integrin alpha 8 Monoclonal specifically detects Integrin alpha 8 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Integrin alpha 8
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 481709
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P53708
Alias de gen integrin alpha-8, integrin, alpha 8, ITGA8
Símbolos de los genes ITGA8
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Integrin alpha 8 Glu610-Leu800 Accession # P53708
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8516
Especificidad de la prueba Detects human Integrin alpha 8 in direct ELISAs and Western blots.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.