Learn More
Human Integrin alpha 6/CD49f Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18736787
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
18736787 25 μg 25 microgramos
1 options
Código de producto. 18736787
Marca: R&D Systems AF1350SP
Goat Polyclonal Antibody
Integrin alpha 6/CD49f Polyclonal specifically detects Integrin alpha 6/CD49f in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Integrin alpha 6/CD49f
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Simple Western 10 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P23229
Alias de gen CD49 antigen-like family member F, CD49f, CD49f antigen, DKFZp686J01244, FLJ18737, integrin alpha-6, integrin alpha6B, integrin, alpha 6, ITGA6, ITGA6B, Platelet gpl, VLA-6
Símbolos de los genes ITGA6
Especie del huésped Goat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Integrin alpha 6/CD49f Pro93-Arg148, Ile557-Arg613 Accession # P23229
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3655
Especificidad de la prueba Detects human Integrin alpha 6/CD49f in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, less than 5% cross-reactivity with recombinant human (rh) Integrin alpha 9 is observed and less than 1% cross-reactivity with rhIntegrin alpha 2, recombinant mouse (rm) Integrin alpha 3, rhIntegrin alpha 7, and rmIntegrin alpha 7 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Sekretesspolicy.