missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Integrin alpha 2/CD49b Biotinylated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18129360
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18129360 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18129360

Marca: R&D Systems BAM1233

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Integrin alpha 2/CD49b Monoclonal specifically detects Integrin alpha 2/CD49b in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Integrin alpha 2/CD49b
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon HAS3
Concentración LYOPH
Conjugado Biotin
Dilución Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein. with No Preservative
Alias de gen alpha-2 subunit, CD49b, CD49b antigen, integrin, alpha 2 (CD49B, alpha 2 subunit of VLA-2 receptor), ITGA2, VLA 2, VLA-2 alpha
Símbolos de los genes ITGA2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human keratinocytes
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3673
Especificidad de la prueba Detects human Integrin alpha 2/CD49b.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.