missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Integrin alpha 1/CD49a Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18789157
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18789157 25 μg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18789157 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor AF5676SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody

Integrin alpha 1/CD49a Polyclonal specifically detects Integrin alpha 1/CD49a in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Integrin alpha 1/CD49a
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P56199
Alias de gen CD49 antigen-like family member A, CD49a, CD49a antigen, integrin, alpha 1, ITGA1, Laminin and collagen receptor, very late activation protein 1, VLA-1, VLA1integrin alpha-1
Símbolos de los genes ITGA1
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human Integrin alpha 1/CD49a Phe29-Pro1141 Accession # P56199
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3672
Especificidad de la prueba Detects human Integrin alpha 1/CD49a in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, less than 5% cross-reactivity with recombinant human (rh) Integrin alpha 2, rhIntegrin alpha 11, recombinant mouse (rm) Integrin alpha 2, and rmIntegrin alpha 11 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.