missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Indoleamine 2,3-dioxygenase/IDO Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-7146601
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18713137 25 μg 25 microgramos
18762187 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18713137 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB60301SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Indoleamine 2,3-dioxygenase/IDO Monoclonal specifically detects Indoleamine 2,3-dioxygenase/IDO in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Indoleamine 2,3-dioxygenase/IDO
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 998743
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1-25 μg;/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen P14902
Alias de gen 3dioxygenase, EC 1.13.11.52, IDO, IDO1, IDOIDO-1, INDO, INDOindole 2,3-dioxygenase, Indoleamine 2, indoleamine 2,3-dioxygenase 1, indoleamine-pyrrole 2,3 dioxygenase, Indoleamine-pyrrole 2,3-dioxygenase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Indoleamine 2,3-dioxygenase/IDO, Ala2-Gly403, Accession No. P14902
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3620.0
Especificidad de la prueba Detects human Indoleamine 2,3-dioxygenase/IDO in direct ELISAs.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Supernatant
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.