missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Importin alpha 5/KPNA1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18728138
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18728138 25 μg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18728138

Marca: R&D Systems AF6206SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody

Importin alpha 5/KPNA1/SRP1 Polyclonal specifically detects Importin alpha 5/KPNA1/SRP1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Importin alpha 5/KPNA1/SRP1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P52294
Alias de gen importin subunit alpha-1, importin-alpha-S1, IPOA5, karyopherin alpha 1 (importin alpha 5), Karyopherin subunit alpha-1, KPNA1, NPI-1, NPI-1SRP1importin alpha 5, Nucleoprotein interactor 1, RCH2, RCH2RAG cohort protein 2, recombination activating gene cohort 2, SRP1, SRP1-beta
Símbolos de los genes KPNA1
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Importin alpha 5/KPNA1 Met1-Val132 Accession # P52294
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3836
Especificidad de la prueba Detects human Importin alpha 5/KPNA1 in Western blots.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.