Learn More
Invitrogen™ Human IL-7 ELISA Development Kit (ABTS), PeproTech®
Beschreibung
La interleucina 7 (IL-7) es una citoquina hematopoyética producida constitutivamente por las células estromales de la médula ósea y el timo. La IL-7 señala a través de la IL-7R para promover la diferenciación de las células madre hematopoyéticas en células precursoras linfoides, que dan lugar a células T, células B y células asesinas naturales.
Spezifikation
Spezifikation
| Número de acceso | P13232 |
| Intervalo del ensayo | Lot-specific |
| Sensibilidad del ensayo | Lot-specific |
| Conjugado | HRP |
| Tipo de producto | ELISA |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 3574, 3575 |
| Símbolo de gen | Il7 |
| Contenido del kit | Capture Antibody, Detection Antibody, Protein Standard, HRP-conjugate |
| Etiqueta o tinte | HRP |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.