missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human IL-7 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-5379974
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18753187 25 μg 25 microgramos
18766108 100 μg 100 microgramos
18751557 500 μg 500 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18753187

Marca: R&D Systems MAB207SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 8 publications

IL-7 Monoclonal specifically detects IL-7 in Human samples. It is validated for Western Blot, Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-7
Aplicaciones Western Blot, Neutralization, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 7417
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Neutralization 0.4-0.8 ug/mL, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P13232
Alias de gen IL7, IL-7interleukin-7, interleukin 7, Lymphopoietin-1, PBGF
Símbolos de los genes IL7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human IL-7 Accession # P13232
Método de purificación Protein A or G purified from ascites
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3574
Especificidad de la prueba Detects human IL-7 in Western blots. In ELISAs, does not cross-react with bovine FGF acidic, recombinant human (rh) G-CSF, rhGM-CSF, rhIL-1 alpha , rhIL-1 beta , rhIL-2, rhIL-3, rhIL-4, rhIL-6, recombinant mouse IL-7, rhIL-8, porcine PDGF, rhTNF-alpha , rhTNF-beta , human TGF-beta 1, or porcine TGF-beta 1.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.