Learn More
Human IL-4R alpha PE-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4715426
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Packungsgröße:
100 tests
25 tests
Artikelnummer. Cantidad unitSize
18785708 25 Tests 25 tests
18729336 100 Tests 100 tests
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18785708
Marke: R&D Systems FAB230P025
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 4 publications
IL-4R alpha Monoclonal specifically detects IL-4R alpha in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antígeno IL-4R alpha
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 25463
Conjugado R-PE
Dilución Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells
Formulación Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide
N.º de referencia del gen P24394
Alias de gen CD124, CD124 antigen, IL-4 R alpha, IL-4 receptor subunit alpha, IL4R, IL4R alpha, IL-4R subunit alpha, IL-4RA, IL4RACD124, IL-4R-alpha, interleukin 4 receptor, interleukin-4 receptor alpha chain, interleukin-4 receptor subunit alpha
Símbolos de los genes IL4R
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human IL-4 R Gly24-His232 Accession # P24394
Método de purificación Protein A or G purified from ascites
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3566
Especificidad de la prueba Detects human IL-4 R alpha in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant human (rh) IL-9 R, recombinant mouse IL-4 R, rhIL-5 R alpha , rhIL-5 R beta , rhIL-13 R alpha 1, or rhIL-13 R alpha 2 is observed.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.