missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human IL-4R alpha Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18040672
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18040672 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18040672

Marca: R&D Systems AF230PB

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

IL-4R alpha Polyclonal specifically detects IL-4R alpha in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-4R alpha
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.1 ug/mL, Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, CyTOF-ready
Alias de gen CD124, CD124 antigen, IL-4 R alpha, IL-4 receptor subunit alpha, IL4R, IL4R alpha, IL-4R subunit alpha, IL-4RA, IL4RACD124, IL-4R-alpha, interleukin 4 receptor, interleukin-4 receptor alpha chain, interleukin-4 receptor subunit alpha
Símbolos de los genes IL4R
Especie del huésped Goat
Inmunógeno S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human IL-4 R alpha
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3566
Especificidad de la prueba Detects human IL-4 R alpha in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, less than 5% cross-reactivity with recombinant human (rh) IL-1 sRI, rhIL-1 sRII, rhIL-2 sR alpha , rhIL-2 sR beta , rhIL-2 sR gamma , rhIL-3 sR alpha , and rhIL-5 sR alpha is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.