missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human IL-3R alpha/CD123 Alexa Fluor 405-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18763278
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18763278 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18763278 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB301V100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IL-3R alpha/CD123 Monoclonal specifically detects IL-3R alpha/CD123 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-3R alpha/CD123
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 32703
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 405
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P26951
Alias de gen CD123, CD123 antigen, hIL3Ra, hIL-3Ra, IL-3 R alpha, IL-3 receptor subunit alpha, IL3R, IL3R alpha, IL-3R subunit alpha, IL3RA, IL-3RA, IL-3R-alpha, IL3RAY, IL3RX, IL3RY, interleukin 3 receptor, alpha (low affinity), interleukin-3 receptor subunit alpha, MGC34174
Símbolos de los genes IL3RA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human IL-3 R alpha/CD123 Lys20-Arg305, predicted Accession # P26951
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3563
Especificidad de la prueba Detects human IL-3 R alpha/CD123 in direct ELISAs and Western blots.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.