missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human IL-32 Alexa Fluor 350-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18757999
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18757999 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18757999 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor IC30402U100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

IL-32 Monoclonal specifically detects IL-32 in Human samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-32
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 373821
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
N.º de referencia del gen P24001
Alias de gen IL32, IL-32, IL-32alpha, IL-32beta, interleukin 32, interleukin-32, interleukin-32 theta, natural killer cell transcript 4, Natural killer cells protein 4, NK4, NK4IL-32delta, TAIF, TAIFa, TAIFb, TAIFc, TAIFd, TAIFIL-32gamma, Tumor necrosis factor alpha-inducing factor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human IL-32 alpha Met1-Asn131 Accession # P24001
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9235
Especificidad de la prueba Detects human IL-32 alpha and other IL-32 isoforms in direct ELISAs. In direct ELISAs, 30% cross-reactivity with recombinant human (rh) IL-32 beta and 38% cross-reactivity with rhIL-32 gamma is detected.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Formulario Supernatant
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.