missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human IL-3 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18712569
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
25 μg
500 ug
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18712569 25 μg 25 microgramos
18736799 100 μg 100 microgramos
18111801 1 mg 1 miligramo
18130621 500 ug 500 microgramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18712569

Marca: R&D Systems MAB603RSP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IL-3 Monoclonal specifically detects IL-3 in Human samples. It is validated for Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-3
Aplicaciones Neutralization, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 4815R
Conjugado Unconjugated
Dilución Neutralization 0.1-0.3 ug/mL, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL
Formulación Supplied as a solution in PBS. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P08700
Alias de gen Hematopoietic growth factor, IL3, IL-3MGC79398, interleukin 3 (colony-stimulating factor, multiple), interleukin-3, Mast cell growth factor, mast-cell growth factor, MCGF, MCGFMGC79399, MULTI-CSF, multilineage-colony-stimulating factor, Multipotential colony-stimulating factor, P-cell stimulating factor, P-cell-stimulating factor
Símbolos de los genes IL3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human IL-3 Ala20-Phe152 Accession # P08700
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3562
Especificidad de la prueba Detects human IL-3 in ELISAs and Western blots. In sandwich ELISAs, no significant cross-reactivity or interference with recombinant human (rh) IL-1 alpha , rhIL-1 beta , recombinant mouse (rm) IL-1 beta , rhIL-2, rhIL-3 R alpha , rhIL-3 R beta , rmIL-3, rhIL-4, rmIL-4, rmIL-5, rhIL-6, rmIL-6, rhIL-7, rmIL-7, rhIL-8, bovine FGF acidic, bovine FGF basic, rhG-CSF, rhGM-CSF, rmGM-CSF, rhLIF, hPDGF, porcine PDGF, human TGF-beta 1, porcine TGF-beta 1, rhTGF-beta 1, porcine TGF-beta 2, porcine TGF-beta 1.2, rhTNF-alpha , or rhTNF-beta was observed. Does not neutralize the biological activity of rmIL-3.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.