missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human IL-3 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18787707
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18787707 25 μg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18787707

Marca: R&D Systems AF203SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody has been used in 3 publications

IL-3 Polyclonal specifically detects IL-3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Neutralization, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-3
Aplicaciones Western Blot, Neutralization, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.1 ug/mL, Neutralization 0.05-0.25 ug/mL, Immunocytochemistry 5-15 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q6GS87
Alias de gen Hematopoietic growth factor, IL3, IL-3MGC79398, interleukin 3 (colony-stimulating factor, multiple), interleukin-3, Mast cell growth factor, mast-cell growth factor, MCGF, MCGFMGC79399, MULTI-CSF, multilineage-colony-stimulating factor, Multipotential colony-stimulating factor, P-cell stimulating factor, P-cell-stimulating factor
Símbolos de los genes IL3
Especie del huésped Goat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human IL-3 Ala20-Phe152 Accession # Q6GS87
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3562
Especificidad de la prueba Detects human IL-3 in direct ELISAs and Western blots.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.