Descripción
- Reconoce el IL27 humano
- La IL27 es miembro de la familia heterodimérica de citoquinas IL12/IL23 con propiedades pleiotrópicas que pueden mejorar o limitar las respuestas inmunitarias
- Dos subunidades IL27a e IL27b
- La IL27 actúa sobre distintos tipos de células (linfocitos T, células B, macrófagos, células dendríticas, células citolíticas naturales y células no hematopoyéticas)
- Juega un papel en la regulación temprana de la iniciación del auxiliar T de tipo 1 y mejora la proliferación de células CD4+T y células B ingenuas
- Ejerce funciones antiinflamatorias inhibiendo el desarrollo de células Th17 e induciendo a los linfocitos T reguladores de tipo 1 a la producción de IL10
- Citoquina potencialmente prometedora para enfoques terapéuticos sobre diversas enfermedades
Proceso:
- Anticuerpo específico para IL27 humana previamente revestido en micropocillos
- Proteína IL27 humana en muestras capturadas por el anticuerpo revestido después de la incubación
- Después de un lavado extenso, otro anticuerpo de biotinilado específico para IL27 humano añadido para detectar la proteína IL27 humana capturada
- Para el desarrollo de la señal, se añade estreptavidina-HRP, seguida del reactivo tetrametilbenzidina (TMB)
- Solución que contiene ácido sulfúrico utilizada para detener la intensidad del color
- Proporcional a la cantidad de proteína unida, medible a 450 nm con longitud de onda de corrección establecida a 630 nm
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_663634 / NP_005746 |
| Intervalo del ensayo | De 125 a 8000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 11 pg/mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 13485 |
| Método de detección | ELISA tipo sándwich, anticuerpo doble |
| Formato del kit de inmunoensayo | Kit de ELISA con revestimiento |
| Tipo de muestra | plasma, Suero |
| Sustrato | DAB |
| Especies diana | Humano |
| ID de gen (Entrez) | 246778 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 96TEST Human NGAL ELISA Kit
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine