missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human IL-22BP Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18725098
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18725098 100 μg 100 microgramos
18763759 25 μg 25 microgramos
18771508 500 μg 500 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18725098 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB1087100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IL-22BP/IL22 RA2 Monoclonal specifically detects IL-22BP/IL22 RA2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-22BP/IL22 RA2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 214518
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen NP_851826
Alias de gen class II cytokine receptor, CRF2-10, CRF2-S1IL22BP, CRF2-X, Cytokine receptor class-II member 10, Cytokine receptor family 2 member 10, Cytokine receptor family type 2, soluble 1, IL-22 RA2, IL-22 receptor subunit alpha-2, IL22BP, IL-22BPCRF2X, IL22RA2, IL-22RA2, IL-22R-alpha-2, interleukin 22 receptor, alpha 2, interleukin 22-binding protein, interleukin-22 receptor subunit alpha-2, Interleukin-22-binding protein, MGC150509, MGC150510, zcytoR16
Símbolos de los genes IL22RA2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human IL-22BP Thr22-Pro231 Accession # NP_851826
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 116379
Especificidad de la prueba Detects human IL-22BP in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant human (rh) IL-10, rhIL-22, or rhIL-22 R is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Supernatant
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.