missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human IL-22 Receptor alpha Synthetic Peptide
Descripción
IL-22 Receptor Synthetic Peptide, PEP-0111, from Invitrogen.
A novel cytokine, designated IL-TIF for IL-10 related T cell-derived inducible factor and IL-22, was recently identified. The receptor for IL-22 (IL-22R, also termed CRF2-9 and IL-TIF-R1 chain) is a new member of the class II cytokine receptor family. IL-22R forms a complex with IL-10 receptor beta chain and mediates IL-22 signaling. IL-22 and its receptor activate JAK-STAT signaling pathway. IL22R is expressed in normal liver and kidney and their cell lines HepG2 and TK-10. A soluble form of IL-22 receptor, also termed IL-22 binding protein (IL-22BP) and IL-22 receptor-alpha 2 (IL-22RA2), was identified very recently. IL-22BP prevents binding of IL-22 to the functional cell surface IL-22R complex and neutralizes IL-22 activity. LPS induces IL-22 expression, which indicates the role of IL-22 in inflammatory response.
Especificaciones
Especificaciones
| Gene ID (Entrez) | 58985 |
| Especie | Human |
| Método de purificación | purified |
| Número de acceso | Q8N6P7 |
| Nombre común | Human IL-22 Receptor alpha |
| Concentración | 200 μg/mL |
| Contenido y almacenamiento | -20°C |
| Descripción | Synthetic Peptide |
| Formato | Liquid |
| Formulación | PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?