Learn More
Human IL-22 R alpha 1 Antibody, R&D Systems™
Descripción
IL-22R alpha 1 Polyclonal specifically detects IL-22R alpha 1 in Human samples. It is validated for Neutralization.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IL-22R alpha 1 |
| Aplicaciones | Neutralization |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | LYOPH |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Neutralization 0.2-1 ug/mL |
| N.º de referencia del gen | Q8N6P7 |
| Alias de gen | CRF2-9, CRF2-9interleukin 22 receptor, Cytokine receptor class-II member 9, Cytokine receptor family 2 member 9, IL-22 receptor subunit alpha-1, IL22R, IL22R alpha 1, IL22R1, IL22RA1, IL-22RA1, IL-22R-alpha-1, IL-TIF-R1, interleukin 22 receptor, alpha 1, interleukin-22 receptor subunit alpha-1, zcytoR11 |
| Símbolos de los genes | IL22RA1 |
| Especie del huésped | Goat |
| Mostrar más |