missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human IL-22 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 5 publications

191.10€ - 1983.45€

Especificaciones

Antígeno IL-22
Clon 142928
Dilución Neutralization 1-5 ug/mL
Aplicaciones Neutralization
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
18768558
GREENER_CHOICE
Ver documentos
R&D Systems
MAB7821-SP
25 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
203.00€
191.10€ / 25 microgramos
Ahorro 11.90€
5% Descuento
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
18781109
GREENER_CHOICE
Ver documentos
R&D Systems
MAB7821-100
100 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
517.00€
488.25€ / 100 microgramos
Ahorro 28.75€
5% Descuento
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
18736018
GREENER_CHOICE
Ver documentos
R&D Systems
MAB7821-500
500 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
2100.00€
1983.45€ / 500 microgramos
Ahorro 116.55€
5% Descuento
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

IL-22 Monoclonal specifically detects IL-22 in Human samples. It is validated for Neutralization.
Especificaciones

Especificaciones

IL-22
Neutralization 1-5 ug/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Cytokine Zcyto18, IL-10-related T-cell-derived inducible factor, IL22, IL-D110, IL-TIF, ILTIFIL-10-related T-cell-derived-inducible factor, IL-TIFMGC79382, interleukin 22, interleukin-22, MGC79384, TIFa, TIFIL-23, zcyto18
IL22
IgG1
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
142928
Neutralization
Unconjugated
Mouse
Human
Q9GZX6
50616
E. coli-derived recombinant human IL-22 Ala34-Ile179 Accession # Q9GZX6
Primary
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Detects human IL-22 in direct ELISAs. In direct ELISAs, this antibody shows 100% cross-reactivity with recombinant mouse IL-22 and recombinant rat IL-22 and no cross-reactivity with recombinant human IL-10.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications

For Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado