Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IL-21 R humana
Descripción
La IL-21 R humana cuantifica la IL-21 R humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la IL-21 R humana natural y recombinante.
La proteína codificada por este gen es un receptor de citoquinas para la interleucina 21 (IL21). Pertenece a los receptores de citoquinas de tipo I, y se ha demostrado que forma un complejo receptor heterodimérico con la cadena gamma común, una subunidad del receptor que también comparten los receptores para la interleucina 2 (IL2) y la interleucina 5 (IL5). Este receptor transduce la señal promotora del crecimiento de la IL21 y es importante para la proliferación y diferenciación de las células T, las células B y las células asesinas naturales (NK). La unión del ligando de este receptor conduce a la activación de múltiples moléculas de señalización descendentes, incluyendo JAK1, JAK3, STAT1 y STAT3. Los estudios de knockout de un gen similar en el ratón sugieren un papel de este gen en la regulación de la producción de inmunoglobulinas. Se han descrito tres variantes de transcripción empalmadas alternativamente que codifican la misma proteína.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | CD360; receptor IL-21; IL21r; IL-21 R; receptor interleucina 21; Receptor de interleucina-21; LR-beta; receptor de linfocitos beta; MGC10967; Nilr; Nuevo receptor de citocinas 8; nuevo receptor de interleucina; NR8; UNQ3121/PRO10273 |
| Intervalo del ensayo | De 0,61 a 150 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,61 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q9HBE5 |
| Símbolo de gen | Il21r |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |