missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human IL-21 Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18091482
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18091482 100 μg 100 microgramos
18093062 25 μg 25 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18091482

Marca: R&D Systems AF15001100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Antibody

IL-21 specifically detects IL-21 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-21
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 μg/mL, ELISA
Formulación Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen Q9HBE4
Alias de gen CVID11, IL21, IL-21Za11interleukin-21, interleukin 21, interleukin-21 isoform, Za11
Especie del huésped Goat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human IL-21 Gln25-Ser155 Accession # Q9HBE4
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 59067
Especificidad de la prueba Detects human IL-21 in direct ELISAs.
Reconstitución Reconstitute at 0.2mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.