missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human IL-2 R beta Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18762407
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
500 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18762407 25 μg 25 microgramos
18103011 500 μg 500 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18762407 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB2241SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IL-2 R beta Monoclonal specifically detects IL-2 R beta in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-2 R beta
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 27311
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen NP_000869
Alias de gen CD122, CD122 antigen, high affinity IL-2 receptor beta subunit, High affinity IL-2 receptor subunit beta, IL-15 R beta, IL-2 receptor subunit beta, IL2R beta, IL-2R subunit beta, IL2RB, IL-2RB, interleukin 15 receptor, beta, interleukin 2 receptor, beta, interleukin-2 receptor subunit beta, P70-75, p75
Símbolos de los genes IL2RB
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human IL-2 R beta Ala27-Asp239 Accession # NP_000869
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3560
Especificidad de la prueba Detects human IL-2 R beta in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, no cross-reactivity with recombinant human (rh) IL-2 R alpha , recombinant mouse IL-2 R beta , rhIL-2 R gamma , rhIL-15 R alpha , or rhIL-21 R is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.