missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human IL-2 Quantikine ELISA Kit
Descripción
The Human IL-2 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IL-2 in cell culture supernates (100 ul), serum (100 ul), edta plasma (100 ul), heparin plasma (100 ul), citrate plasma (100 ul).
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo del ensayo | 31.20 - 2000pg/mL |
| Sensibilidad del ensayo | 7pg/mL |
| Conjugado | HRP |
| Reactividad cruzada | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. |
| Tipo de producto | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Tipo de muestra | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Citrate, Heparin), Serum |
| Especificidad | Natural and Recombinant Human TNF-alpha |
| Suficiente para | 6 x 96-well Plates |
| Especies diana | Human |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?