Learn More
R&D Systems™ Human IL-2 Quantikine ELISA Kit
Descripción
The Human IL-2 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IL-2 in cell culture supernates (100 ul), serum (100 ul), edta plasma (100 ul), heparin plasma (100 ul), citrate plasma (100 ul).
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo del ensayo | 31.20 - 2000pg/mL |
| Sensibilidad del ensayo | 7pg/mL |
| Conjugado | HRP |
| Reactividad cruzada | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. |
| Tipo de producto | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Tipo de muestra | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Citrate, Heparin), Serum |
| Especificidad | Natural and Recombinant Human TNF-alpha |
| Suficiente para | 1 x 96-well Plate |
| Especies diana | Human |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| Mostrar más |