missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human IL-2 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18060062
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18060062 1 mg 1 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18060062

Marca: R&D Systems AB202NA

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

IL-2 Polyclonal specifically detects IL-2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Neutralization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-2
Aplicaciones Western Blot, Neutralization
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2 ug/mL, Neutralization 0.2-0.8 ug/mL
N.º de referencia del gen P60568
Alias de gen aldesleukin, IL2, IL-2, IL-2lymphokine, interleukin 2, interleukin-2, involved in regulation of T-cell clonal expansion, Proleukin, T cell growth factor, T-cell growth factor, TCGF
Símbolos de los genes IL2
Especie del huésped Goat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human IL-2 Ala21-Thr153 Accession # P60568
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3558
Especificidad de la prueba Detects human IL-2 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, less than 10% cross-reactivity with recombinant porcine IL-2, recombinant mouse IL-2 and recombinant rat IL-2 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 1 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.