missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human IL-2 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-7250079
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18753067 25 μg 25 microgramos
18794077 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18753067

missing translation for 'mfr': R&D Systems MAB104423SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

IL-2 Monoclonal antibody specifically detects IL-2 in Human samples. It is validated for nan
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antígeno IL-2
Clasificación Monoclonal
Clon 1019325
Conjugado Unconjugated
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Alias de gen aldesleukin, IL-2, IL-2lymphokine, interleukin 2, interleukin-2, involved in regulation of T-cell clonal expansion, T cell growth factor, T-cell growth factor, TCGF
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived human IL-2,, Ala21-Thr153, Accession # P60568
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3558
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.