Learn More
Human IL-2 Antibody, R&D Systems™
Descrizione
IL-2 Monoclonal antibody specifically detects IL-2 in Human samples. It is validated for nan
Specifica
Specifica
| Antígeno | IL-2 |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1019325 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS. |
| Alias de gen | aldesleukin, IL-2, IL-2lymphokine, interleukin 2, interleukin-2, involved in regulation of T-cell clonal expansion, T cell growth factor, T-cell growth factor, TCGF |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | E. coli-derived human IL-2,, Ala21-Thr153, Accession # P60568 |
| Método de purificación | Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant |
| Cantidad | 25 μg |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?