missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human IL-2 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18794077
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18794077 100 μg 100 microgramos
18753067 25 μg 25 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18794077

Marca: R&D Systems MAB104423100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IL-2 Monoclonal antibody specifically detects IL-2 in Human samples. It is validated for nan
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-2
Clasificación Monoclonal
Clon 1019325
Conjugado Unconjugated
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Alias de gen aldesleukin, IL-2, IL-2lymphokine, interleukin 2, interleukin-2, involved in regulation of T-cell clonal expansion, T cell growth factor, T-cell growth factor, TCGF
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived human IL-2,, Ala21-Thr153, Accession # P60568
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3558
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.