missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human IL-17RC Alexa Fluor 594-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18747687
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18747687 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18747687 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB22691T100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IL-17RC Monoclonal specifically detects IL-17RC in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-17RC
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 309822
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen NP_116121
Alias de gen FLJ95963, FLJ96005, IL-17 RC, IL-17 receptor C, IL-17 RL, IL17F receptor, IL17RC, IL-17RC, IL17Rhom, IL17RL, IL-17RL, IL17-RL, interleukin 17 receptor C, interleukin-17 receptor C, Interleukin-17 receptor homolog, Interleukin-17 receptor-like protein, MGC10763, zcytoR14
Símbolos de los genes IL17RC
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human IL-17 RC Leu21-Ala454 Accession # NP_116121
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84818
Especificidad de la prueba Detects human IL-17 RC in direct ELISAs. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant human (rh) IL-17 R, rhIL-17 BR, rhIL-17 RD, or recombinant mouse IL-17 RC is observed.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.