missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human IL-17RA/IL-17R Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18733867
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18733867 500 μg 500 microgramos
18781518 25 μg 25 microgramos
18148750 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18733867 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB177500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 13 publications

IL-17RA/IL-17R Monoclonal specifically detects IL-17RA/IL-17R in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF-ready, Knockout Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-17RA/IL-17R
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF, Immunoassay
Clasificación Monoclonal
Clon 133617
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Neutralization, CyTOF-ready, Knockout Validated 0.25 ug/10^6 cells
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q96F46
Alias de gen CD217, CD217 antigen, Cdw217, CDw217interleukin 17 receptor, hIL-17R, IL-17 R, IL-17 RA, IL-17 receptor A, IL17RA, IL-17RAMGC10262, IL17Rinterleukin-17 receptor A, interleukin 17 receptor A
Símbolos de los genes IL17RA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human IL-17 RA/IL-17 R Leu33-Trp320 Accession # Q96F46
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23765
Especificidad de la prueba Detects human IL-17 RA/IL-17 R in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant mouse (rm) IL-17 R, rmIL-17B R, or recombinant human IL-17B R is observed. In Western blots, no cross-reactivity with rmIL-17 R is observed
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Supernatant
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.