missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human IL-17C Alexa Fluor 700-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18785259
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18785259 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18785259

Marca: R&D Systems IC1234N100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IL-17C Monoclonal specifically detects IL-17C in Human samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-17C
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 177114
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 700
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q9P0M4.1
Alias de gen CX2, Cytokine CX2, IL17C, IL-17CMGC126884, interleukin 17C, interleukin-17C, MGC138401
Símbolos de los genes IL17C
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human IL-17C His19-Val197 Accession # Q9P0M4.1
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27189
Especificidad de la prueba Detects human IL-17C in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, no cross-reactivity with recombinant human IL-17A, B, D, E or F is observed.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.