Learn More
Invitrogen™ Human IL-17 RB ELISA Kit
Descripción
Human IL-17 RB quantitates human IL-17 RB in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human IL-17 RB.
Recientemente, se han identificado varias citoquinas pertenecientes a la familia de la interleucina (IL)-17. Estas se denominan IL-17B, IL-17C (1) e IL-17E. La IL-17 es una potente citoquina proinflamatoria que desempeña un papel en varias enfermedades, como la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple y la promoción del crecimiento tumoral. Las IL-17B, C y E, al igual que la IL-17, son capaces de inducir respuestas proinflamatorias. Sin embargo, no se unen al receptor de la IL-17, lo que sugiere que podrían existir otros receptores relacionados con la IL-17R. El receptor para la IL-17B y la IL-17E se ha aislado de forma independiente y se ha designado como EV127 (en el ratón) e IL-17Rh1 (en el ser humano), respectivamente. La IL-17E induce la activación de la vía NF-kB y, al igual que la IL-17, también induce la producción de IL-8. El ARNm de la IL-17Rh1 se expresa en gran medida en el riñón y el hígado y a un nivel moderado en el intestino delgado, el colon y el cerebro.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | CRL4; receptor de citoquina CRL4; receptor de citoquina similar a 4; sitio de integración viral ecotrópico 27; Evi27; receptor B de IL-17; receptor homólogo 1 de IL-17; IL-17 B; receptor B de IL-17; IL17BR; IL-17 ER; IL17RB; IL-17 RB; IL17RH1; IL-17 Rh1; IL-20; receptor B de la interleucina 17; receptor homólogo 1 de la interleucina 17; receptor B de la interleucina 17; receptor B de la interleucina 17; receptor B de la interleucina 17; MGC138900; MGC138901; MGC5245; UNQ2501/PRO19612; ZCYTO7 |
| Intervalo del ensayo | De 0,85 a 200 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,85 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q9NRM6 |
| Símbolo de gen | IL17RB |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |