Learn More
Invitrogen™ Human IL-17 RB ELISA Kit
Código de producto. 17144553
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17144553 96 pruebas paquete de 96
17105029 5 x 96 pruebas cada uno
2 options
Código de producto. 17144553
Marca: Invitrogen™ EH261RB
ELISA
Human IL-17 RB quantitates human IL-17 RB in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human IL-17 RB.
Recientemente, se han identificado varias citoquinas pertenecientes a la familia de la interleucina (IL)-17. Estas se denominan IL-17B, IL-17C (1) e IL-17E. La IL-17 es una potente citoquina proinflamatoria que desempeña un papel en varias enfermedades, como la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple y la promoción del crecimiento tumoral. Las IL-17B, C y E, al igual que la IL-17, son capaces de inducir respuestas proinflamatorias. Sin embargo, no se unen al receptor de la IL-17, lo que sugiere que podrían existir otros receptores relacionados con la IL-17R. El receptor para la IL-17B y la IL-17E se ha aislado de forma independiente y se ha designado como EV127 (en el ratón) e IL-17Rh1 (en el ser humano), respectivamente. La IL-17E induce la activación de la vía NF-kB y, al igual que la IL-17, también induce la producción de IL-8. El ARNm de la IL-17Rh1 se expresa en gran medida en el riñón y el hígado y a un nivel moderado en el intestino delgado, el colon y el cerebro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso CRL4; receptor de citoquina CRL4; receptor de citoquina similar a 4; sitio de integración viral ecotrópico 27; Evi27; receptor B de IL-17; receptor homólogo 1 de IL-17; IL-17 B; receptor B de IL-17; IL17BR; IL-17 ER; IL17RB; IL-17 RB; IL17RH1; IL-17 Rh1; IL-20; receptor B de la interleucina 17; receptor homólogo 1 de la interleucina 17; receptor B de la interleucina 17; receptor B de la interleucina 17; receptor B de la interleucina 17; MGC138900; MGC138901; MGC5245; UNQ2501/PRO19612; ZCYTO7
Intervalo del ensayo De 0,85 a 200 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,85 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q9NRM6
Símbolo de gen IL17RB
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo IL17RB
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min