Learn More
R&D Systems™ Human IL-17RA/IL-17R DuoSet ELISA
Descripción
The Human IL-17 RA/IL-17 R DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IL-17RA/IL-17R.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 15 placas de 96 pocillos |
| Conjugado | Biotin |
| Intervalo del ensayo | 31.20 to 2000 pg/mL |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| ID de gen (Entrez) | 23765 |
| Sinónimo | CD217, CD217 antigen, Cdw217, CDw217interleukin 17 receptor, hIL-17 R, IL-17 R, IL-17 RA, IL-17 receptor A, IL17RA, IL-17 RAMGC10262, IL17Rinterleukin-17 receptor A, interleukin 17 receptor A |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |