Learn More
R&D Systems™ Human IL-17 Quantikine ELISA Kit
Click to view available options
Cantidad:
1 placa
6 placas
Tamaño de la unidad:
1 set
Descripción
The Human IL-17 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IL-17/IL-17A in cell culture supernates (100 ul), serum (100 ul), edta plasma (100 ul), heparin plasma (100 ul), citrate plasma (100 ul).
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo del ensayo | 31.20 - 2000pg/mL |
| Sensibilidad del ensayo | 15pg/mL |
| Conjugado | HRP |
| Reactividad cruzada | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. |
| Tipo de producto | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Tipo de muestra | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Citrate, Heparin), Serum |
| Especificidad | Natural and Recombinant Human IL-17 |
| Suficiente para | 1 x 96-well Plate |
| Especies diana | Human |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| Mostrar más |