missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Human IL-17/IL-17A Alexa Fluor™ 488-conjugated Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 30066862
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30066862 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30066862

Marca: Novus Biologicals™ IC317G100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IL-17/IL-17A Monoclonal antibody specifically detects IL-17/IL-17A in Human samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-17/IL-17A
Aplicaciones Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Clasificación Monoclonal
Clon 41809
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry 5 μL/106 cells
Formulación Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
N.º de referencia del gen Q16552
Alias de gen CTLA8, CTLA-8, CTLA8cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase 8, Cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 8, IL17, IL17A, IL-17A, IL-17Acytotoxic T-lymphocyte-associated protein 8, IL-17CTLA-8, IL17interleukin-17A, interleukin 17 (cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase 8), interleukin 17A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human IL-17, Ile20-Ala155, Accession # Q16552
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3605
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8° C. Do not use past expiration date. Protect from light.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.